Få mere at vide
Fisherbrand™ Solid neopren gummiprop
Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) bund:
3 mm
4 mm
6 mm
7 mm
9 mm
10 mm
11 mm
13 mm
17 mm
19 mm
25 mm
27 mm
33 mm
39 mm
43 mm
49 mm
53 mm
57 mm
62 mm
67 mm
71 mm
75 mm
79 mm
86 mm
92 mm
99 mm
Diameter (metrisk) Top:
4.5 mm
5.8 mm
8 mm
9 mm
11.5 mm
12.5 mm
14 mm
16 mm
20.3 mm
22.5 mm
28.5 mm
31 mm
38.5 mm
44.5 mm
49 mm
55 mm
59.5 mm
64 mm
69 mm
74 mm
78 mm
85 mm
89 mm
96 mm
102 mm
109 mm
Længde (metrisk):
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
24 mm
26 mm
28 mm
32 mm
38.5 mm
42 mm
45.5 mm
49 mm
54 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 5
Pakke med 50
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Til laboratoriebrug |
| Hårdhed | 46/55 IRHD |
| Længde (metrisk) | 49 mm |
| Mængde | 1/stk. |
| Farve | Grå |
| Diameter (metrisk) bund | 62 mm |
| Diameter (metrisk) Top | 69 mm |
| Materiale | Neopren |
| Produkttype | Bung |