Få mere at vide
Fisherbrand™ Solid neopren gummiprop
Anvendes til laboratorieformål.
Brand:  Fisherbrand™ NB099/S
330.67 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11537123
  • 352.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 26-11-2025
Tilføj til indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Fremstillet af neoprengummi
  • Hårdheden er 46/55 IRHD
Tekniske data
Tekniske data
Til laboratoriebrug
54 mm
Grå
109 mm
Bung
46/55 IRHD
1/stk.
99 mm
Neopren
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Solid neopren gummiprop >