Få mere at vide
- Home
- Products
- Propper og lukninger
- Propper
- Fisherbrand™ Solid neopren gummiprop
Fisherbrand™ Solid neopren gummiprop
Artikelnummer. 11537093 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) bund:
3 mm
4 mm
6 mm
7 mm
9 mm
10 mm
11 mm
13 mm
17 mm
19 mm
25 mm
27 mm
33 mm
39 mm
43 mm
49 mm
53 mm
57 mm
62 mm
67 mm
71 mm
75 mm
79 mm
86 mm
92 mm
99 mm
Diameter (metrisk) Top:
4,5 mm
5,8 mm
8 mm
9 mm
11,5 mm
12,5 mm
14 mm
16 mm
20,3 mm
22,5 mm
28,5 mm
31 mm
38,5 mm
44,5 mm
49 mm
55 mm
59,5 mm
64 mm
69 mm
74 mm
78 mm
85 mm
89 mm
96 mm
102 mm
109 mm
Længde (metrisk):
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
24 mm
26 mm
28 mm
32 mm
38,5 mm
42 mm
45,5 mm
49 mm
54 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 5
Pakke med 50
28 product options available for selection
| Artikelnummer. | Diameter (metrisk) bund | Diameter (metrisk) Top | Længde (metrisk) | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|
| 11537093 | 9 mm | 11,5 mm | 20 mm | Pakke med 20 |
| 11547093 | 10 mm | 12,5 mm | 20 mm | Pakke med 20 |
| 11587093 | 17 mm | 20,3 mm | 26 mm | Pakke med 20 |
| 11557093 | 11 mm | 14 mm | 24 mm | Pakke med 20 |
| 11597093 | 19 mm | 22,5 mm | 28 mm | Pakke med 10 |
| 11527103 | 25 mm | 28,5 mm | 28 mm | Pakke med 10 |
| 11537103 | 27 mm | 31 mm | 32 mm | Pakke med 10 |
| 11567103 | 33 mm | 38,5 mm | 38,5 mm | Pakke med 5 |
| 11597103 | 39 mm | 44,5 mm | 38,5 mm | Pakke med 5 |
| 11517113 | 43 mm | 49 mm | 42 mm | Pakke med 2 |
| 11537113 | 49 mm | 55 mm | 42 mm | Pakke med 2 |
| 11587083 | 4 mm | 5,8 mm | 14 mm | Pakke med 50 |
| 11547113 | 53 mm | 59,5 mm | 45,5 mm | Hver |
| 11557113 | 57 mm | 64 mm | 49 mm | Hver |
| 11567113 | 62 mm | 69 mm | 49 mm | Hver |
| 11577113 | 67 mm | 74 mm | 49 mm | Hver |
| 11507093 | 6 mm | 8 mm | 16 mm | Pakke med 20 |
| 11587113 | 71 mm | 78 mm | 49 mm | Hver |
| 11597113 | 75 mm | 85 mm | 54 mm | Hver |
| 11517093 | 7 mm | 9 mm | 16 mm | Pakke med 20 |
| 11507123 | 79 mm | 89 mm | 54 mm | Hver |
| 11517123 | 86 mm | 96 mm | 54 mm | Hver |
| 11527123 | 92 mm | 102 mm | 54 mm | Hver |
| 11537123 | 99 mm | 109 mm | 54 mm | Hver |
| 11577083 | 3 mm | 4,5 mm | 12 mm | Pakke med 50 |
| 10587064 | 3 mm | 4,5 mm | 12 mm | Pakke med 50 |
| 11567093 | 13 mm | 16 mm | 24 mm | Pakke med 20 |
| 10265114 | 13 mm | 16 mm | 24 mm | Pakke med 20 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
Artikelnummer.
11537093
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
-
53.44 DKK
39.63 DKK / Pakke med 20
Spare 13.81 DKK
25% Slukket
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Til laboratoriebrug |
| Hårdhed | 46/55 IRHD |
| Længde (metrisk) | 20 mm |
| Mængde | 20/Pk. |
| Farve | Grå |
| Diameter (metrisk) bund | 9 mm |
| Diameter (metrisk) Top | 11,5 mm |
| Materiale | Neopren |
| Produkttype | Bung |