Få mere at vide
Fisherbrand™ Solid neopren gummiprop
Anvendes til laboratorieformål.
Brand:  Fisherbrand™ NB025/S
99.16 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11527103
  • 108.00 DKK / Pakke med 10
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 17-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Fremstillet af neoprengummi
  • Hårdheden er 46/55 IRHD
Tekniske data
Tekniske data
Til laboratoriebrug
28 mm
Grå
28.5 mm
Bung
46/55 IRHD
10/Pk.
25 mm
Neopren
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Solid neopren gummiprop > Bunddiameter: 25 mm