Få mere at vide
Fisherbrand™ Solid neopren gummiprop
Artikelnummer. 11517113 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) bund:
3 mm
4 mm
6 mm
7 mm
9 mm
10 mm
11 mm
13 mm
17 mm
19 mm
25 mm
27 mm
33 mm
39 mm
43 mm
49 mm
53 mm
57 mm
62 mm
67 mm
71 mm
75 mm
79 mm
86 mm
92 mm
99 mm
Diameter (metrisk) Top:
4,5 mm
5,8 mm
8 mm
9 mm
11,5 mm
12,5 mm
14 mm
16 mm
20,3 mm
22,5 mm
28,5 mm
31 mm
38,5 mm
44,5 mm
49 mm
55 mm
59,5 mm
64 mm
69 mm
74 mm
78 mm
85 mm
89 mm
96 mm
102 mm
109 mm
Længde (metrisk):
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
24 mm
26 mm
28 mm
32 mm
38,5 mm
42 mm
45,5 mm
49 mm
54 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 5
Pakke med 50
28 product options available for selection
Product selection table with 28 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) bund Diameter (metrisk) Top Længde (metrisk) unitSize
11517113 43 mm 49 mm 42 mm Pakke med 2
11547093 10 mm 12,5 mm 20 mm Pakke med 20
11587093 17 mm 20,3 mm 26 mm Pakke med 20
11557093 11 mm 14 mm 24 mm Pakke med 20
11597093 19 mm 22,5 mm 28 mm Pakke med 10
11527103 25 mm 28,5 mm 28 mm Pakke med 10
11537103 27 mm 31 mm 32 mm Pakke med 10
11567103 33 mm 38,5 mm 38,5 mm Pakke med 5
11597103 39 mm 44,5 mm 38,5 mm Pakke med 5
11537113 49 mm 55 mm 42 mm Pakke med 2
11587083 4 mm 5,8 mm 14 mm Pakke med 50
11547113 53 mm 59,5 mm 45,5 mm Hver
11557113 57 mm 64 mm 49 mm Hver
11567113 62 mm 69 mm 49 mm Hver
11577113 67 mm 74 mm 49 mm Hver
11507093 6 mm 8 mm 16 mm Pakke med 20
11587113 71 mm 78 mm 49 mm Hver
11597113 75 mm 85 mm 54 mm Hver
11517093 7 mm 9 mm 16 mm Pakke med 20
11537093 9 mm 11,5 mm 20 mm Pakke med 20
11507123 79 mm 89 mm 54 mm Hver
11517123 86 mm 96 mm 54 mm Hver
11527123 92 mm 102 mm 54 mm Hver
11537123 99 mm 109 mm 54 mm Hver
11577083 3 mm 4,5 mm 12 mm Pakke med 50
10587064 3 mm 4,5 mm 12 mm Pakke med 50
11567093 13 mm 16 mm 24 mm Pakke med 20
10265114 13 mm 16 mm 24 mm Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
28 options
Product Code. 11517113
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.75 DKK
    73.35 DKK / Pakke med 2
    Spare 26.40 DKK
    26% Slukket
View all promotions
Forventet forsendelse: 08-09-2026
Add to basket
Add to basket
Anvendes til laboratorieformål.
  • Fremstillet af neoprengummi
  • Hårdheden er 46/55 IRHD
Specifications
Til brug med (applikation) Til laboratoriebrug
Hårdhed 46/55 IRHD
Længde (metrisk) 42 mm
Mængde 2/Pk.
Farve Grå
Diameter (metrisk) bund 43 mm
Diameter (metrisk) Top 49 mm
Materiale Neopren
Produkttype Bung