Få mere at vide
Fisherbrand™ Solid neopren gummiprop
38.31 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Fremstillet af neoprengummi
- Hårdheden er 46/55 IRHD
Tekniske data
Til laboratoriebrug | |
16 mm | |
Grå | |
9 mm | |
Bung |
46/55 IRHD | |
20/Pk. | |
7 mm | |
Neopren |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Solid neopren gummiprop > Bunddiameter: 7 mm
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion