Få mere at vide
Fisherbrand™ Solid neopren gummiprop
Anvendes til laboratorieformål.
Brand:  Fisherbrand™ NB006/S
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11507093
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.00 DKK
    36.92 DKK / Pakke med 20
    Spare 2.08 DKK
    5% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 06-11-2025
Tilføj til indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Fremstillet af neoprengummi
  • Hårdheden er 46/55 IRHD
Tekniske data
Tekniske data
Til laboratoriebrug
16 mm
Grå
8 mm
Bung
46/55 IRHD
20/Pk.
6 mm
Neopren
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Solid neopren gummiprop > Bunddiameter: 6mm