Få mere at vide
Fisherbrand™ Solid neopren gummiprop
Beskrivelse
- Fremstillet af neoprengummi
- Hårdheden er 46/55 IRHD
Tekniske data
Til laboratoriebrug | |
12 mm | |
Grå | |
4.5 mm | |
Bungs |
46/55 IRHD | |
50/Pk. | |
3 mm | |
Neopren |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Solid neopren gummiprop > Størrelse: 3 mm
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion