Få mere at vide
Bufferkapsler, pH 4,00, røde, Reagecon™
Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
50 kapsler
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
Disse pH-bufferkapsler opfylder de samme kvalitetskriterier som klar-til-brug bufferopløsninger for at sikre pålidelige, rapporterbare pH-målinger sammen med bekvemmeligheden og omkostningsbesparelserne ved kapselform.
- Farvekodet for nem identifikation
- Let at bruge —opløses hurtigt i 100 ml destilleret vand
- Nem at opbevare og transportere med forlænget holdbarhed
- Nøjagtighed til± 0,02 pH-enheder
- Sporbar til SRM for NIST
- Certificering til ISO 9001:2008
- Akkrediteret til ISO 17025
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød |
| Analysecertifikat | Yes |
| Tæthed | 1g/cm3 |
| pH | 4.00 ±0.02 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 50 kapsler |
| Lugt | Odorless |
| Sporbarhed til NIST | Yes |
| Opløselighedsinformation | Miscibility with water: Soluble |