Få mere at vide
Thermo Scientific™ Solid dørmulighed med indvendig glasdør til stort kammer
Artikelnummer. 16491125 Shop alle Thermo Scientific produkter
Dør stil:
Solid dør med indvendig glasdør til stort kammer
Artikelnummer. 16491125
Brand: Thermo Scientific™ 1900667
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskyttelse til dine lysfølsomme prøver
Solid yderdør til Thermo Scientific™ kammer - erstatter standard ydre glasdør for at beskytte prøver mod lys. Anbefales til lysfølsomme applikationer. Fabriksinstalleret option, bestil venligst i forbindelse med miljøkammer. F
  • Erstatter standard ydre glasdør for at beskytte prøver mod lys
  • Anbefales til lysfølsomme applikationer
  • Fabriksinstalleret option, bestil venligst i forbindelse med miljøkammer
  • Vælg baseret på størrelsen af kammeret: lille (til 311 L / 11 cu. ft. modeller) eller stor (til 821 L / 29 cu. ft. modeller)
  • Valgfri indvendig glasdør muliggør visuel kontrol af prøver uden større forstyrrelse af temperatur-/fugtighedsniveauer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Massiv dør med indvendig glasdør til stort kammer, erstatter standard udvendig glasdør, fabriksmonteret
Til brug med (udstyr) bestil med kammermodeller 3920, 3940, 3948, 3960, 3962
Belysning LED
Type Tilbehør, massiv dør
Dør stil Solid dør med indvendig glasdør til stort kammer
Til brug med (applikation) inkubation, lysfølsomme applikationer
Inkluderer Fabriksmonteret massiv dør med indvendig glasdør