Få mere at vide
Thermo Scientific™ Solid dør mulighed med indvendig glasdør til lille kammer
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Solid ydre dør til Thermo Scientific™ kammer - erstatter standard ydre glasdør for at beskytte prøver mod lys. Anbefales til lysfølsomme applikationer. Fabriksinstalleret mulighed, bestil venligst i forbindelse med miljøkammeret. F
- Erstatter standard ydre glasdør for at beskytte prøver mod lys
- Anbefales til lysfølsomme applikationer
- Fabriksinstalleret option, bestil venligst i forbindelse med miljøkammer
- Vælg baseret på størrelsen af kammeret: lille (til 311 L / 11 cu. ft. modeller) eller stor (til 821 L / 29 cu. ft. modeller)
- Valgfri indvendig glasdør muliggør visuel kontrol af prøver uden større forstyrrelse af temperatur-/fugtighedsniveauer
Specifications
Specifications
| Oversigt | Massiv dør med indvendig glasdør til lille kammer, erstatter standard udvendig glasdør, fabriksmonteret |
| Til brug med (udstyr) | Kammermodeller 3911, 3907 |
| Belysning | LED |
| Type | Solid dør-mulighed |
| Dør stil | Solid med indre glas |
| Til brug med (applikation) | inkubation, lysfølsomme applikationer |
| Inkluderer | Fabriksmonteret massiv dør med indvendig glasdør |