Få mere at vide
Gilac™ Massiv kasse, GN 1/1
Beskrivelse
- Solid kasse med GN 1/1 størrelse.
- Kompakte dimensioner ideel til gastronormmøbler og pandekølere.
- Til cateringvirksomheder og restauratører: opbevaringskasse til råvarer.
- Stabling uden låg.
- Kan stables i stor højde.
- Nem at rengøre flad bund.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 3,2 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 12 L |
| Lukketype | Ingen |
| Farve | Hvid |
| Materiale | HDPE |
| Form | Rektangulær |
| Produkttype | Kasse |
| Stabelbar | Ja |
| Dimensioner (L x B x H) | 530 x 325 x 90 mm |
| Længde (metrisk) | 530 mm |
| Vis mere |