Få mere at vide
Gilac™ Solid kasse
Artikelnummer. 17968701
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
9 l
14 l
15 l
23 l
Dimensioner (L x B x H):
600 x 400 x 55 mm
600 x 400 x 76 mm
600 x 400 x 90 mm
300 x 400 x 100 mm
600 x 400 x 130 mm
Farve:
Blå
Gennemskinnelig
Grå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) Dimensioner (L x B x H) Farve
17968701 15 l 600 x 400 x 90 mm Gul
17998601 9 l 300 x 400 x 100 mm Hvid
17918491 9 l 600 x 400 x 55 mm Hvid
17978781 14 l 600 x 400 x 76 mm Hvid
17938701 14 l 600 x 400 x 76 mm Blå
17918561 14 l 600 x 400 x 76 mm Rød
17918401 14 l 600 x 400 x 76 mm Gul
17948611 15 l 600 x 400 x 90 mm Gennemskinnelig
17948491 15 l 600 x 400 x 90 mm Hvid
17958791 15 l 600 x 400 x 90 mm Grøn
17958611 15 l 600 x 400 x 90 mm Blå
17988951 23 l 600 x 400 x 130 mm Hvid
17978691 15 l 600 x 400 x 90 mm Rød
17958391 15 l 600 x 400 x 90 mm Grå
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Product Code. 17968701 Supplier Gilac™ Supplier No. G1794231
Only null left
Add to basket
Add to basket
Solid Crate er designet til cateringfirmaer, restauratører, bagere, konditorer. Opbevaringskasse til råvarer, kager og chokoladelister. Stable med og uden låg, afrundede hjørner og flad bund for nem rengøring.
  • Solid kasse.
  • Til cateringvirksomheder og restauratører: opbevaringskasse til råvarer.
  • Stabling med og uden låg, maksimal stablehøjdekapacitet.
  • Innovativt design for endnu større bekvemmelighed:
    • Afrundede hjørner og bund for nem rengøring.
    • Optimerede sideforstærkninger giver dig mulighed for at tilpasse kasser med dit logo.
    • Afrundede udvendige hjørner garanterer et skadesfrit arbejdsmiljø.
Specifications
Kapacitet (engelsk) 4 gal.
Kapacitet (metrisk) 15 l
Lukketype Ingen
Farve Gul
Materiale HDPE
Form Rektangulær
Produkttype Kasse
Dimensioner (L x B x H) 600 x 400 x 90 mm
Længde (metrisk) 600 mm
Længde (engelsk) 23,6 tommer
Bredde (metrisk) 400 mm
Bredde (engelsk) 15,7 tommer
Højde (metrisk) 90 mm
Højde (engelsk) 3,5 tommer