Få mere at vide
Gilac™ Solid kasse
Kapacitet (metrisk):
9 L
14 L
15 L
23 L
Dimensioner (L x B x H):
600 x 400 x 55 mm
600 x 400 x 76 mm
600 x 400 x 90 mm
300 x 400 x 100 mm
600 x 400 x 130 mm
Farve:
Blå
Gennemskinnelig
Grå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Beskrivelse
- Solid kasse.
- Til cateringvirksomheder og restauratører: opbevaringskasse til råvarer.
- Stabling med og uden låg, maksimal stablehøjdekapacitet.
- Innovativt design for endnu større bekvemmelighed:
- Afrundede hjørner og bund for nem rengøring.
- Optimerede sideforstærkninger giver dig mulighed for at tilpasse kasser med dit logo.
- Afrundede udvendige hjørner garanterer et skadesfrit arbejdsmiljø.
Tekniske data
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) | 4 gal. |
Kapacitet (metrisk) | 15 L |
Lukketype | Ingen |
Farve | Grøn |
Materiale | HDPE |
Form | Rektangulær |
Produkttype | Kasse |
Dimensioner (L x B x H) | 600 x 400 x 90 mm |
Længde (metrisk) | 600 mm |
Længde (engelsk) | 23,6 tommer |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Gilac™ Solid kasse >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion