Få mere at vide
Gilac™ Solid kasse
Artikelnummer. 17948491
Kapacitet (metrisk):
9 l
14 l
15 l
23 l
Dimensioner (L x B x H):
600 x 400 x 55 mm
600 x 400 x 76 mm
600 x 400 x 90 mm
300 x 400 x 100 mm
600 x 400 x 130 mm
Farve:
Blå
Gennemskinnelig
Grå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Artikelnummer. 17948491
Brand: Gilac™ G1794211
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Solid Crate er designet til cateringfirmaer, restauratører, bagere, konditorer. Opbevaringskasse til råvarer, kager og chokoladelister. Stable med og uden låg, afrundede hjørner og flad bund for nem rengøring.
  • Solid kasse.
  • Til cateringvirksomheder og restauratører: opbevaringskasse til råvarer.
  • Stabling med og uden låg, maksimal stablehøjdekapacitet.
  • Innovativt design for endnu større bekvemmelighed:
    • Afrundede hjørner og bund for nem rengøring.
    • Optimerede sideforstærkninger giver dig mulighed for at tilpasse kasser med dit logo.
    • Afrundede udvendige hjørner garanterer et skadesfrit arbejdsmiljø.
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 4 gal.
Kapacitet (metrisk) 15 l
Lukketype Ingen
Farve Hvid
Materiale HDPE
Form Rektangulær
Produkttype Kasse
Dimensioner (L x B x H) 600 x 400 x 90 mm
Længde (metrisk) 600 mm
Længde (engelsk) 23,6 tommer
Bredde (metrisk) 400 mm
Bredde (engelsk) 15,7 tommer
Højde (metrisk) 90 mm
Højde (engelsk) 3,5 tommer