Få mere at vide
Gilac™ Solid kasse Artikelnummer.: 17918491
Gilac™ Solid kasse
Artikelnummer. 17918491
9 L, 600 x 400 x 55 mm, Hvid
Kapacitet (metrisk):
9 L
14 L
15 L
23 L
Dimensioner (L x B x H):
600 x 400 x 55 mm
600 x 400 x 76 mm
600 x 400 x 90 mm
300 x 400 x 100 mm
600 x 400 x 130 mm
Farve:
Blå
Gennemskinnelig
Grå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Artikelnummer. 17918491
Brand: Gilac™ G1794311
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Solid Crate er designet til cateringfirmaer, restauratører, bagere, konditorer. Opbevaringskasse til råvarer, kager og chokoladelister. Stable med og uden låg, afrundede hjørner og flad bund for nem rengøring.
  • Solid kasse.
  • Til cateringvirksomheder og restauratører: opbevaringskasse til råvarer.
  • Stabling med og uden låg, maksimal stablehøjdekapacitet.
  • Innovativt design for endnu større bekvemmelighed:
    • Afrundede hjørner og bund for nem rengøring.
    • Optimerede sideforstærkninger giver dig mulighed for at tilpasse kasser med dit logo.
    • Afrundede udvendige hjørner garanterer et skadesfrit arbejdsmiljø.
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 2,4 gal.
Kapacitet (metrisk) 9 L
Lukketype Ingen
Farve Hvid
Materiale HDPE
Form Rektangulær
Produkttype Kasse
Dimensioner (L x B x H) 600 x 400 x 55 mm
Længde (metrisk) 600 mm
Længde (engelsk) 23,6 tommer
Bredde (metrisk) 400 mm
Bredde (engelsk) 15,7 tommer
Højde (metrisk) 55 mm
Højde (engelsk) 2,2''
Produkttitel
Gilac™ Solid kasse >