Få mere at vide
Gilac™ Solid beholder med låg
Artikelnummer. 17918471
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
27 l
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17918471 27 l
1 options
Artikelnummer. 17918471 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G180638
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    558.01 DKK
    378.94 DKK / Pakke med 1
    Spare 179.07 DKK
    32% Slukket
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Solid beholder med låg velegnet til opbevaring af service.
  • Solid beholder med låg.
  • Velegnet til opbevaring af service.
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 7,1 gal.
Kapacitet (metrisk) 27 l
Lukketype Låg
Farve Blå
Materiale HDPE
Form Rektangulær
Produkttype Beholder
Dimensioner (L x B x H) 400 x 300 x 337 mm
Længde (metrisk) 400 mm
Længde (engelsk) 15,7 tommer
Bredde (metrisk) 300 mm
Bredde (engelsk) 11,8 tommer
Højde (metrisk) 337 mm
Højde (engelsk) 13,3 tommer