Få mere at vide
Gilac™ Solid beholder med påsat låg
Beskrivelse
- Solid beholder med hængslet låg for bedre at beskytte indholdet.
- Ingen risiko for at miste låget.
- Ideel beholder til transport af service.
- Designet med glatte sider for nem rengøring.
- Ergonomisk integrerede håndtag på alle fire sider.
- Stabelbar beholder med lodret forstærkning for større holdbarhed.
- Kompatibel med 600 x 400 dukker for nem transport.
- Let at forsegle låg med ledning for at forhindre tyveri.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Opbevaringstaske |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Grå |
| Form | Rektangulær |
| Kapacitet (engelsk) | 7,9 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 30 L |
| Lukketype | Hængselmonteret låg |
| Dimensioner (L x B x H) | 400 x 300 x 330 mm |