Få mere at vide
Brady™ Massivt messinghus og beslag hængelås
Artikelnummer. 15673527 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Mængde:
6 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15673527 6 pakker Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 15673527 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 805830
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    987.00 DKK
    956.47 DKK / Pakke med 6
    Spare 30.53 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Produkttype Hængelås af messing
Alternativt varenummer MESSING HÆNGELÅS 49 MM SS SJÆKEL 6 PK
Farve Chrome
Materiale Messing
Oversigt Hængelåse af messing
Diameter (metrisk) sjækle 7.0 mm
Dimensioner (L x B) 49.00 x 73.00 mm
Højde (metrisk) 73 mm
Højde (metrisk) sjækle 27.0 mm
Materiale (bøjle) Rustfrit stål
Antal Pins 5
Mængde 6 pakker
Bredde (metrisk) 49 mm
Bredde (metrisk) sjækle 49 mm