Få mere at vide
Brady™ Hængelåse af messing
Artikelnummer. 15693497 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15693497 Grå Pakke med 12
15603507 Sort Pakke med 12
15663497 Blå Pakke med 12
15673497 Grøn Pakke med 12
15653497 Rød Pakke med 12
15683497 Gul Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15693497 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 051358
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1290.00 DKK
    1253.20 DKK / Pakke med 12
    Spare 36.80 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Har massiv messing krop og bøjle, der modstår korrosion og gnister.
  • 6-benet cylinder tilbyder mere unikke nøgleudskæringer for bedre manipulationsmodstand
  • Låse er beskyttet af farvede vinylskeder, hvilket gør det nemt at farvekode dit lockout-program
  • Hængelåse fås med forskellige nøgler
  • Låseetiketter sælges separat
  • To nøgler medfølger hver hængelås
Tekniske data
Produkttype Hængelåse af messing
Nøgletype Keyed Different
Alternativt varenummer 51358
Farve Grå
Materiale Messing
Oversigt Hængelåse af messing
Diameter (engelsk) Sjækle 0.25 in.
Diameter (metrisk) sjækle 6.5 mm
Dimensioner (L x B) 43.00 x 60.00 mm
Til brug med (applikation) Lockout Tagout
Højde (metrisk) 21 mm
Højde (metrisk) sjækle 21.00 mm
Materiale (bøjle) Messing
Antal Pins 6
Mængde 12 Pk.
Bredde (metrisk) 33.5 mm
Bredde (metrisk) sjækle 33.50 mm