Få mere at vide
Brady™ Hængelåse af messing
Farve:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beskrivelse
- 6-benet cylinder tilbyder mere unikke nøgleudskæringer for bedre manipulationsmodstand
- Låse er beskyttet af farvede vinylskeder, hvilket gør det nemt at farvekode dit lockout-program
- Hængelåse fås med forskellige nøgler
- Låseetiketter sælges separat
- To nøgler medfølger hver hængelås
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Hængelåse af messing |
| Alternativt varenummer | 51356 |
| Farve | Grøn |
| Materiale | Messing |
| Oversigt | Hængelåse af messing |
| Diameter (metrisk) sjækle | 6.5 mm |
| Dimensioner (L x B) | 43.00 x 60.00 mm |
| Højde (metrisk) | 21 mm |
| Højde (metrisk) sjækle | 21.00 mm |
| Materiale (bøjle) | Messing |
| Vis mere |