Få mere at vide
Brady™ Hængelås i massiv messing
Artikelnummer. 15653527
Skift visning
Højde (metrisk) sjækle:
14,5 mm
23,5 mm
38,0 mm
Antal Pins:
4
5
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) sjækle Antal Pins unitSize
15653527 23,5 mm 5 Pakke med 6
11711376 23,5 mm 5 Pakke med 6
11701376 14,5 mm 4 Pakke med 6
15643527 14,5 mm 4 Pakke med 6
15663527 38,0 mm 5 Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15653527 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 805828
Fyld dit lab op
Brug rabatkode 28007
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Korrosionsbestandig.
  • Indeholder præcisionsstift tumbler system
Tekniske data
Produkttype Hængelås af messing
Alternativt varenummer MESSING HÆNGELÅS 39 MM SS SJÆKEL 6 PK
Farve Chrome
Materiale Messing
Oversigt Hængelåse af messing
Diameter (metrisk) sjækle 6.5 mm
Dimensioner (L x B) 39.00 x 66.00 mm
Højde (metrisk) 66 mm
Højde (metrisk) sjækle 23,5 mm
Materiale (bøjle) Stål
Antal Pins 5
Mængde 6 Pk.
Bredde (metrisk) 39 mm
Bredde (metrisk) sjækle 32.5 mm