Få mere at vide
Brady™ Hængelås i massiv messing
Artikelnummer. 15643527
Højde (metrisk) sjækle:
14,5 mm
23,5 mm
38,0 mm
Antal Pins:
4
5
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 15643527
Brand: Brady™ 805827
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Korrosionsbestandig.
  • Indeholder præcisionsstift tumbler system
Tekniske data
Produkttype Hængelås af messing
Alternativt varenummer MESSING HÆNGELÅS 30 MM SS SJÆKEL 6PK
Farve Chrome
Materiale Messing
Oversigt Hængelåse af messing
Diameter (metrisk) sjækle 5 mm
Dimensioner (L x B) 30.00 x 47.00 mm
Højde (metrisk) 47 mm
Højde (metrisk) sjækle 14,5 mm
Materiale (bøjle) Stål
Antal Pins 4
Mængde 6 Pk.
Bredde (metrisk) 30 mm
Bredde (metrisk) sjækle 24.5 mm