Få mere at vide
Brady™ Hængelås i massiv messing
Artikelnummer. 11721376
Højde (metrisk) sjækle:
14.5 mm
23.5 mm
38.0 mm
Antal Pins:
4
5
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 11721376
Brand: Brady™ 805829
Korrosionsbestandig.
  • Indeholder præcisionsstift tumbler system
Tekniske data
Produkttype Hængelås af messing
Alternativt varenummer MESSING HÆNGELÅS 39 MM SS SJÆKEL 38 MM 6PK
Farve Chrome
Materiale Messing
Oversigt Hængelåse af messing
Diameter (metrisk) sjækle 6.5 mm
Dimensioner (L x B) 39.00 x 83.00 mm
Højde (metrisk) 83 mm
Højde (metrisk) sjækle 38.0 mm
Materiale (bøjle) Stål
Antal Pins 5
Mængde 6 Pk.
Bredde (metrisk) 39 mm
Bredde (metrisk) sjækle 32.5 mm