Få mere at vide
Brady™ Hængelås i massiv messing
Artikelnummer. 11711376
Højde (metrisk) sjækle:
14,5 mm
23,5 mm
38,0 mm
Antal Pins:
4
5
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 11711376
Brand: Brady™ 805828
Korrosionsbestandig.
  • Indeholder præcisionsstift tumbler system
Tekniske data
Produkttype Hængelås af messing
Alternativt varenummer MESSING HÆNGELÅS 39 MM SS SJÆKEL 6 PK
Farve Chrome
Materiale Messing
Oversigt Hængelåse af messing
Diameter (metrisk) sjækle 6.5 mm
Dimensioner (L x B) 39.00 x 66.00 mm
Højde (metrisk) 66 mm
Højde (metrisk) sjækle 23,5 mm
Materiale (bøjle) Stål
Antal Pins 5
Mængde 6 Pk.
Bredde (metrisk) 39 mm
Bredde (metrisk) sjækle 32.5 mm