Beskrivelse
- Tætningshuslås, med cylinderdæksel, beskytter den 5-polede cylinder mod snavs
- Stødabsorberende vinylbeklædning beskytter også malede overflader
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Fuldt isoleret lås |
| Nøgletype | Keyed Different |
| Alternativt varenummer | Insulated Lock SS Steel Shackle |
| Farve | Blå |
| Materiale | Messing |
| Oversigt | Fuldt isoleret lås |
| Diameter (engelsk) Sjækle | 0.315 in. |
| Diameter (metrisk) sjækle | 8.5 mm |
| Dimensioner (L x B) | 53.00 x 73.00 mm |
| Til brug med (applikation) | Lockout Tagout |
| Vis mere |