Få mere at vide
Brady™ Krop af massiv messing Fuldt isoleret lås
Artikelnummer. 15613537 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15613537 Sort Pakke med 6
11781376 Sort Pakke med 6
11791376 Blå Pakke med 6
15623537 Blå Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15613537 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 805835
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    842.00 DKK
    807.33 DKK / Pakke med 6
    Spare 34.67 DKK
    4% Slukket
På lager
Kroppen og bøjlen på denne hængelås er fuldt isoleret mod elektrisk stød.
  • Tætningshuslås, med cylinderdæksel, beskytter den 5-polede cylinder mod snavs
  • Stødabsorberende vinylbeklædning beskytter også malede overflader
Tekniske data
Produkttype Fuldt isoleret lås
Farve Sort
Materiale Messing
Oversigt Fuldt isoleret lås
Diameter (metrisk) sjækle 8.5 mm
Dimensioner (L x B) 53.00 x 73.00 mm
Højde (metrisk) 73 mm
Højde (metrisk) sjækle 24.5 mm
Materiale (bøjle) Hærdet stål
Antal Pins 5
Mængde 1 stk.
Bredde (metrisk) 53 mm