Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ SolGel-WAX™ GC Kapillærsøjler
Beskrivelse
- Robust søjle med høj temperatur
- Mindre modtagelig for skader af ilt end konventionelle Voksfaser
- Lav blødning og inert
Tekniske data
Tekniske data
| Type | GC Kapillærsøjle |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.1 mm |
| Temperaturområde | 30 °C til 260/280 °C |
| Filmtykkelse | 0,1μ m |
| Længde (metrisk) | 10 m |
| Emballagemateriale | SolGel-Voks |