Få mere at vide
Solerole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Solerole |
| CAS | 27610-27-1 |
| Molekylær formel | C6H10O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4,5-Dihydroxyhexanoic Acid gamma-Lactone, Dihydro-5-(1-hydroxyethyl)-2(3H)-furanone |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O3/c1-4(7)5-2-3-6(8)9-5/h4-5,7H,2-3H2,1H3 |
| SMIL | CC(O)C1CCC(=O)O1 |
| IUPAC navn | 5-(1-hydroxyethyl)oxolan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 130.14 |
| Formel vægt | 130.063 |