Få mere at vide
Solder, Lead-Free, ARMI∣MBH
Beskrivelse
Solder, Lead-Free, Ø40x15mm
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cadmium/Iron/Selenium/Nickel/Indium/Arsenic/Bismuth/Antimony/Lead/Silver/Copper/Aluminium/Phosphorus/Zinc |
| CAS | 7440-31-5 |
| Mængde | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Cadmium 0.0003 %/Iron 0.0008 %/Selenium 0.0008 %/Nickel 0.0069 %/Indium 0.0074 %/Arsenic 0.0092 %/Bismuth 0.0099 %/Antimony 0.0168 %/Lead 0.0248 %/Silver 0.667 %/Copper 2.94 %/Aluminium (0.0012) %/Phosphorus (0.0012) %/Zinc (0.0054) % |