Få mere at vide
Solder, Lead-Free, ARMI∣MBH
Beskrivelse
Solder, Lead-Free, Ø40x15mm
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminium/Selenium/Cadmium/Lead/Indium/Zinc/Arsenic/Iron/Antimony/Bismuth/Silver/Nickel/Copper/Phosphorus |
| CAS | 7440-31-5 |
| Mængde | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Aluminium 0.0011 %/Selenium 0.0024 %/Cadmium 0.0046 %/Lead 0.005 %/Indium 0.0052 %/Zinc 0.0068 %/Arsenic 0.016 %/Iron 0.02 %/Antimony 0.038 %/Bismuth 0.042 %/Silver 0.16 %/Nickel 0.195 %/Copper 4.12 %/Phosphorus (0.001) % |