Få mere at vide
Solder, Lead-Free, ARMI∣MBH
Beskrivelse
Solder, Lead-Free, Ø40x15mm
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phosphorus/Chromium/Aluminium/Cobalt/Gold/Cadmium/Arsenic/Zinc/Mercury/Iron/Indium/Bismuth/Nickel/Antimony/Lead/Copper/Silver/Tin |
| CAS | 7440-31-5 |
| Mængde | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Phosphorus -19 ppm/Chromium -8 ppm/Aluminium 0.0006 %/Cobalt 0.00062 %/Gold 0.0018 %/Cadmium 0.0024 %/Arsenic 0.0035 %/Zinc 0.0035 %/Mercury 0.0069 %/Iron 0.0098 %/Indium 0.0116 %/Bismuth 0.046 %/Nickel 0.055 %/Antimony 0.058 %/Lead 0.085 %/Copper 0.55 %/Silver 3.13 % |