missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Solder, Lead-Free, ARMI∣MBH
Beskrivelse
Solder, Lead-Free, Ø40x15mm
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Germanium/Arsenic/Cadmium/Cobalt/Indium/Iron/Nickel/Gold/Bismuth/Phosphorus/Antimony/Lead/Copper/Silver |
| CAS | 7440-31-5 |
| Mængde | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Germanium 0.001 %/Arsenic 0.002 %/Cadmium 0.0025 %/Cobalt 0.005 %/Indium 0.005 %/Iron 0.005 %/Nickel 0.006 %/Gold 0.008 %/Bismuth 0.016 %/Phosphorus 0.025 %/Antimony 0.032 %/Lead 0.035 %/Copper 0.07 %/Silver 2.9 % |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?