Få mere at vide
Solder, Lead-Free, ARMI∣MBH
Artikelnummer. 17983726
Skift visning
Mængde:
1 Ea.
Artikelnummer. Mængde
17983726 1 Ea.
1 options
Artikelnummer. 17983726 Leverandør ARMI/MBH Leverandørnr. MBH74X CA921G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ARMI∣MBH produces high-quality metal alloy certified reference materials and set up standards for Spark-OES, ICP, and XRF elemental analysis. The offering includes steel, aluminum, titanium, nickel, cobalt, copper, magnesium, and more.
Solder, Lead-Free, Ø40x15mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Germanium/Aluminium/Zinc/Cadmium/Iron/Gold/Phosphorus/Nickel/Arsenic/Indium/Lead/Bismuth/Antimony/Copper/Silver/Tin
CAS 7440-31-5
Mængde 1 Ea.
Form Disc
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Germanium -70 ppm/Aluminium -6 ppm/Zinc -5 ppm/Cadmium 0.0015 %/Iron 0.0022 %/Gold 0.0024 %/Phosphorus 0.0026 %/Nickel 0.0039 %/Arsenic 0.017 %/Indium 0.017 %/Lead 0.036 %/Bismuth 0.0362 %/Antimony 0.078 %/Copper 0.1 %/Silver 1.12 %