Få mere at vide
Solder, Lead-Free, ARMI∣MBH
Beskrivelse
Solder, Lead-Free, Ø40x15mm
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Arsenic/Cadmium/Indium/Nickel/Lead/Bismuth/Silver/Antimony/Copper/Iron/Aluminium/Selenium/Phosphorus/Zinc |
| CAS | 7440-31-5 |
| Mængde | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Arsenic 0.0038 %/Cadmium 0.0061 %/Indium 0.0082 %/Nickel 0.026 %/Lead 0.126 %/Bismuth 0.19 %/Silver 0.496 %/Antimony 1.064 %/Copper 3.07 %/Iron (0.0006) %/Aluminium (0.0012) %/Selenium (0.0013) %/Phosphorus (0.0016) %/Zinc (0.0055) % |