missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Solder, Lead-Free, ARMI∣MBH
Beskrivelse
Solder, Lead-Free, Ø40x15mm
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gold/Cobalt/Nickel/Antimony/Cadmium/Indium/Arsenic/Copper/Lead/Iron/Bismuth/Silver |
| CAS | 7440-31-5 |
| Mængde | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Gold 0.001 %/Cobalt 0.0032 %/Nickel 0.0036 %/Antimony 0.0111 %/Cadmium 0.0199 %/Indium 0.0262 %/Arsenic 0.028 %/Copper 0.0285 %/Lead 0.0353 %/Iron 0.0435 %/Bismuth 0.997 %/Silver 3.58 % |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?