missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Solasodine, MedChemExpress

Artikelnummer. 16498966
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16498966 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16498966 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0068

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Solasodine (Purapuridine) is a steroidal alkaloid that occurs in plants of the Solanaceae family. Solasodine has neuroprotective, antifungal, hypotensive, anticancer, antiatherosclerotic, antiandrogenic and anti-inflammatory activities.

Solasodine (Purapuridine) is a steroidal alkaloid that occurs in plants of the Solanaceae family. Solasodine has neuroprotective, antifungal, hypotensive, anticancer, antiatherosclerotic, antiandrogenic and anti-inflammatory activities.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Solasodine
Fysisk form Powder
CAS 126-17-0
Farve Off-White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H43NO2
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym Purapuridine Solancarpidine Solasodin
Opløselighedsinformation DMSO : 2.6 mg/mL (6.29 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.62 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[C@H](CC1)CN[C@]21O[C@@]3([H])C[C@@]4([H])[C@]5([H])CC=C6C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@@]5([H])CC[C@]4(C)[C@@]3([H])[C@@H]2C
Molekylvægt (g/mol) 413.64
Formel vægt 413.64
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.