missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Solasodine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30413330
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30413330 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30413330 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS67655510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Solasodine Hydrochloride
CAS 6106-33-8
Molekylær formel C27H43NO2 . HCl
Mængde 10 mg
Synonym Solasod-5-en-3β-ol Hydrochloride (8CI), (3β,22α,25R)- (9CI)-Spirosol-5-en-3-ol Hydrochloride, NSC 35543
InChI formel InChI=1S/C27H43NO2.ClH/c1-16-7-12-27(28-15-16)17(2)24-23(30-27)14-22-20-6-5-18-13-19(29)8-10-25(18,3)21(20)9-11-26(22,24)4;/h5,16-17,19-24,28-29H,6-15H2,1-4H3;1H/t16-,17+,19+,20-,21+,22+,23+,24+,25+,26+,27-;/m1./s1
SMIL Cl.C[C@@H]1CC[C@@]2(NC1)O[C@H]3C[C@H]4[C@@H]5CC=C6C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@H]5CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H]2C
Molekylvægt (g/mol) 413.64
Formel vægt 449.3061
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.