Få mere at vide
Hirschmann™ Solarus™ USB Tilslutningskabel
Artikelnummer. 10287312
Skift visning
Farve:
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
10287312 Sort Hver
1 options
Artikelnummer. 10287312 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 9564006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1911.00 DKK
    1253.05 DKK / Pakke med 1
    Spare 657.95 DKK
    34% Slukket
På lager
For USB interface mellem enheden og en pc.
  • Sort i farven
  • Længde på 2 m
  • Tilbehørsartikel
Tekniske data
Farve Sort
Længde (metrisk) 2 m
Til brug med (udstyr) Solarus titreringsenheder
Til brug med (applikation) Dataoverførsel mellem titreringsenhed og pc
Type Tilslutningskabel