Beskrivelse
Solaris™ orbitale rysteapparater er robust byggede til krævende applikationer i travle forsknings- og GMP-laboratorier og sågar strengt kontrollerede renrumsfaciliteter. Disse enheder kombinerer et ergonomisk design med afgørende funktionsforbedringer såsom et forseglet elektronisk system, programmerbar skærm og platformsdesign, der er let at rengøre, for at hjælpe med bedre kontamineringskontrol.
Den tredobbelte excentriske drivmekanisme, der er konstrueret til at fungere med et reduceret støjniveau, er bygget med gennemprøvet teknologi til understøtning af tunge belastninger og konstant opretholdelse af en ensartet præstation. Bæltet er vedligeholdelsesfrit og konstrueret til at holde hele rysteapparatets levetid, og selve rystemekanismen leveres med en brancheførende garanti.
- Variabel hastighedsregulering fra 15 til 525 rpm
- Accepterer belastninger på op til 42 lb. for 2000'eren og 84 lb. for 4000'eren med enkelte platforme
- Fungerer i temperaturområder på 0 til 40°C (104°F), 20 til 80 % ikke-kondenserende luftfugtighed
- Kan bruges i en række forskellige inkubatorer, varmrum, miljøkamre og køleskabe
- Har en vedligeholdelsesfri, børsteløs solidstate-DC-motor
- Sensor for ubalanceret belastning stopper platformens bevægelse, når der opfanges overdreven vibration, og visuelle/akustiske alarmer aktiveres, indtil tilstanden rettes
- Programmerbare funktioner giver mulighed for op til 99 unikke gemte programmer for nem opsætning og reproducerbarhed
- Berøringsskærmen i fuld farve giver dig mulighed for tydeligt at se hastighed og køretider samtidigt, selv på afstand
- Historisk overvågning af advarsler, alarmer og interaktionslogfiler for at give større sikkerhed og reproducerbarhed for dit arbejde
- USB- og Ethernet-forbindelser til overvågning og dataoutput
- Konstrueret til at fungere på et reduceret støjniveau
- Platforme, der er nemme at fjerne, gør rengøringen hurtig og nem
- Med afrundede hjørner kan du rengøre enheden hurtigt og fuldstændigt
- Kontinuerlig eller tidsindstillet drift
- Blød start-funktion eliminerer pludselige start og stop, sprøjt fra beholdere eller befugtning af flaskelukninger
- Bevarer parametre under strømsvigt og genstarter automatisk enheden, efter at strømmen er genetableret
Starter Kit SK2000PR inkluderer:
- SK2000 platform
- Flask Clamp Starter Kit: (2) Kat.-nr. 30153, (4) 30154bi, (4) 30156bi, (2) 30157bi, (2) 30158, (1) 30175
Certificeringer
UL, cUL, CE
garanti
2 års service, 5 år for reservedele og 10 år for drivmekanismen
Tekniske data
Tekniske data
| Orbit | 1 tomme |
| Bæreevne (metrisk) | 25 kg |
| Hastighedskontrol nøjagtighed | ±1 rpm |
| Hastighedsområde | 15 til 525 rpm |
| Elektriske krav | 100/240 V, 50/60 Hz |
| Spænding | 100/120/220/240 V |
| Produkttype | Orbital Shaker |
| Certificeringer/compliance | CE, cUL, UL |
| Dimensioner (L x B x H) | 18,5 x 14,3 x 5,5 tommer |
| Controller type | Berøringsskærm |
| Vis mere |