Få mere at vide
Thermo Scientific™ Solaris™ Open Air Orbital Shaker
Artikelnummer. 16221591 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Model-:
Solaris 2000
Solaris 4000
Solaris Large Open Air Shaker
Solaris Small Open Air Shaker
Pakningsstørrelse:
1 enhed
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Pakningsstørrelse
16221591 Solaris Small Open Air Shaker -
16241591 Solaris Large Open Air Shaker -
16454310 Solaris 2000 -
16464310 Solaris 4000 1 enhed
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16221591 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SK2000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36440.00 DKK
    34842.69 DKK / Pakke med 1
    Spare 1597.31 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Disse orbitale rysteapparater sætter nye standarder for pålidelighed og teknisk innovation. De er robust bygget til krævende brug og kombinerer et nyt ergonomisk design med afgørende funktionsforbedringer, der sparer dig tid, beskytter din proces og driver din forskning frem.
Solaris™ orbitale rysteapparater er robust byggede til krævende applikationer i travle forsknings- og GMP-laboratorier og sågar strengt kontrollerede renrumsfaciliteter. Disse enheder kombinerer et ergonomisk design med afgørende funktionsforbedringer såsom et forseglet elektronisk system, programmerbar skærm og platformsdesign, der er let at rengøre, for at hjælpe med bedre kontamineringskontrol.
Den tredobbelte excentriske drivmekanisme, der er konstrueret til at fungere med et reduceret støjniveau, er bygget med gennemprøvet teknologi til understøtning af tunge belastninger og konstant opretholdelse af en ensartet præstation. Bæltet er vedligeholdelsesfrit og konstrueret til at holde hele rysteapparatets levetid, og selve rystemekanismen leveres med en brancheførende garanti.
Variabel hastighedskontrol fra 15 til 525 rpm Accepterer belastninger op til 42 lb. for 2000'eren og 84 lb. for 4000'eren med enkelte platforme. Fungerer i temperaturområder på 0 til 40°C (104°F), 20 til 80 % ikke-kondenserende luftfugtighed Kan bruges i en række forskellige inkubatorer, varmrum, miljøkamre og køleskabe Har en vedligeholdelsesfri, børsteløs solidstate-DC-motor Sensor for ubalanceret belastning stopper platformens bevægelse, når der opfanges overdreven vibration, og visuelle/akustiske alarmer aktiveres, indtil tilstanden rettes Programmerbare funktioner giver mulighed for op til 99 unikke gemte programmer for nem opsætning og reproducerbarhed Berøringsskærmen i fuld farve giver dig mulighed for tydeligt at se hastighed og køretider samtidigt, selv på afstand Historisk overvågning af advarsler, alarmer og interaktionslogfiler for at give større sikkerhed og reproducerbarhed for dit arbejde USB- og Ethernet-forbindelser til overvågning og dataoutput Konstrueret til at fungere på et reduceret støjniveau Platforme, der er nemme at fjerne, gør rengøringen hurtig og nem Med afrundede hjørner kan du rengøre enheden hurtigt og fuldstændigt Kontinuerlig eller tidsindstillet drift Blød start-funktion eliminerer pludselige start og stop, sprøjt fra beholdere eller befugtning af flaskelukninger Bevarer parametre under strømsvigt og genstarter automatisk enheden, efter at strømmen er genetableret
Certificeringer
UL, cUL, CE
garanti
2 års service, 5 år for reservedele og 10 år for drivmekanismen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 1 tomme
Bæreevne (metrisk) 25 kg
Hastighedskontrol nøjagtighed ±1 rpm
Hastighedsområde 15 til 525 rpm
Elektriske krav 100/240 V, 50/60 Hz
Spænding 100 til 240 V
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 60 °C
Produkttype Rysteapparat
Certificeringer/compliance CE, cUL, UL
Temperaturområde (engelsk) 41 °F til 104 °F
Dimensioner (L x B x H) 18,5 x 14,3 x 5,5 tommer
Længde (engelsk) platform 12 tommer
Længde (metrisk) platform 30.5 cm
Bredde (metrisk) platform 35.6 mm
Vægt (engelsk) 46.0 lb
Vægt (metrisk) 20.9kg
Controller type Berøringsskærm
Model- Solaris Small Open Air Shaker
Fugtighedsområde 20 til 80 %, ikke-kondenserende