Få mere at vide
Thermo Scientific™ Solaris 6000 inkuberet og kølet stablebar shaker
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Solaris 6000 Incubated & Refrigerated Stackable Shaker kombinerer alsidig inkubation med orbital rystning. Peltier-teknologien giver kølemiddelfri køling med stille drift. Det pladsbesparende, stabelbare design og de medfølgende hylder giver ekstra alsidighed. Har intuitiv touchskærmsvisning, programmerbarhed, on-unit performance-overvågning, dataeksport og flersprogsunderstøttelse.
Thermo Scientific™ Solaris 6000 Inkuberede og Kølede Stablelige Shakers er alsidigt laboratorieudstyr, der bruges til inkubering og omrøring af prøver. Den kombinerer funktionerne fra en inkubator og en shaker og giver et temperaturkontrolleret miljø til cellekultur, mikrobiel vækst, screening, molekylære studier og andre anvendelser.
Det ergonomiske, stablelige design muliggør øget prøvekapacitet samtidig med, at fodaftrykket minimeres. Gennemarbejdet design, inklusive forseglet elektronik, afrundede kanter og aftagelig platform, understøtter nem rengøring. Moderne funktioner inkluderer Peltier-termoelektrisk temperaturkontrol, touchskærmsbrugerflade med programmerbarhed, ydelseslogfiler og dataeksport. Rystelser understøttes af en højtydende tredobbelt excentrisk drivmekanisme, der er konstrueret til at yde med reduceret støjniveau, samtidig med at tunge belastninger kan bæres med høj pålidelighed.
Fremragende til en række forskellige formål
- Enheder kan stables to i højden på gulvet for at spare værdifuld bordplads
- To hylder med justerbar højde giver ekstra inkubationsplads til prøverne
- Stort observationsvindue og indvendigt lys giver prøveudsyn
- Valgfri elektrisk stikkontakt i det indre kammer leverer strøm til betjening af omrørere eller rotatorer
- Inkluderer standard adgangsport
Holdbar konstruktion, pålidelig ydeevne
- Holdbar pulverbelagt, koldvalset stålyderside
- Præcist overvåge og kontrollere kammertemperaturen over hele området med ±1 °C nøjagtighed ved 37 °C med PID-temperaturregulator
- Inkuberede og kølede modeller (Kat. Nej. SK6002) inkluderer termoelektrisk temperaturkontrol
- Overtemperatursikkerhedsfunktion med uafhængig termostat giver ekstra backup ved at styre opvarmningen, hvis hovedtemperaturstyringen fejler
- Tungt tri-excentrisk drivsystem, beskyttet af overbelastningssensor, har en variabel hastighedskontrol fra 15 til 525 omdr./min.
- Standard programmerbarhed tillader lagring af rutiner og setpoints for effektiv brug
- Dataovervågningsadvarsler, alarmer og afslutning på kørsler med indbygget graftegning og kørselshistorik
- Det rummelige, korrosionsbestandige rustfri stålkammer muliggør stabling af en 18 x 18 platform for at fordoble rystekapaciteten
- Let at læse fuldfarve touchskærm med flersproget system
- Inkluderer 2 års arbejde, 5 års reservedele og 10 års drivmekanisme
Tekniske data
Tekniske data
| Orbit | 25 mm |
| Bæreevne (metrisk) | 32 kg |
| Hastighedsområde | 15 til 525 rpm |
| Spænding | 100/120/220/240 V |
| Model- | Inkuberet og kølet stablebar shaker med klemme-startkit |
| Garanti og servicetilbud | 2 år for arbejdskraft, 5 år for reservedele og 10 år for drivmekanisme |
| Kølet | CFC-fri |