Få mere at vide
Thermo Scientific™ Solaris 4000 R Large Incubated and Refrigerated Benchtop Orbital Shaker
Artikelnummer. 17809494 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Inkluderer:
18 x 18 tommer platform
Platform, Clamp Starter Kit
Platform, klæbemåtter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer
17809494 Platform, Clamp Starter Kit
17819494 18 x 18 tommer platform
17839494 Platform, klæbemåtter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17809494 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SK4002CPKG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96585.00 DKK
    87404.05 DKK / 1 sæt
    Spare 9180.95 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific™ Solaris Incubated and Refrigerated Benchtop Shaker har en intuitiv berøringsskærm, er programmerbare og understøtter flere sprog. Peltier-teknologi giver kølemiddelfri køling med støjsvag drift.
Thermo Scientific Solaris Incubated and Refrigerated Benchtop Shaker kombinerer et ergonomisk design med afgørende funktionsforbedringer såsom Peltier-kølere, et forseglet elektronisk system, programmerbart display og et platformsdesign, der er let at rengøre.
Den tredobbelte excentriske drivmekanisme, der er konstrueret til at fungere med et reduceret støjniveau, er bygget med gennemprøvet teknologi til understøtning af tunge belastninger og konstant opretholdelse af en ensartet præstation. Bæltet er vedligeholdelsesfrit og konstrueret til at holde hele rysteapparatets levetid, og selve rystemekanismen leveres med en brancheførende garanti.
Intuitiv berøringsskærm
  • Opret, download og del op til 99 programmer på tværs af flere enheder for bedre effektivitet og reproducerbarhed i laboratoriet
  • Berøringsskærm i fuld farve er let at læse, hvilket giver mulighed for klart overblik over hastigheden, temperaturen og køretider på afstand
  • Brugergrænsefladen har 10 valgfri sprog
  • Indbygget orbitalberegner hjælper med at konvertere protokoller, der designet med forskellige baner, og estimere den hastighed, der skal til for at opnå lignende resultater
Effektiv og pålidelig drift
  • Pålidelig, kraftig tredobbelt excentrisk drivmekanisme giver tidsindstillet eller kontinuerlig 24-timers drift til jævn og ensartet rystning af store eller ujævne belastninger
  • Sensor for ubalanceret belastning stopper platformens bevægelse, når der opfanges overdreven vibration, og visuelle/akustiske alarmer aktiveres, indtil tilstanden rettes
  • Blød start-funktion eliminerer pludselige start og stop, sprøjt fra beholdere eller befugtning af lukninger
  • Markedsledende garanti: 2 år for arbejdskraft, 5 år for reservedele og 10 år for drivmekanisme
Kompatibel med GLP/GMP-miljøer
  • Adgangskontrol og historisk overvågning af advarsler, alarmer og interaktionslogfiler giver større sikkerhed og reproducerbarhed
  • USB- og Ethernet-forbindelser til overvågning og dataoutput
  • Forseglet elektroniksystem for at minimere partikeldannelse og reducere kontamination
  • Afrundede hjørner, platforme, der er lette at fjerne, og et forseglet motor- og rystehus beskytter drivmekanismen mod skadeligt spild, forenkler rengøringen og kontrollerer forurening
Forbedret brugeroplevelse
  • Solaris Incubated and Refrigerated Benchtop Shaker bruger kølemiddelfri, miljøvenlig Peltier-køling, som bruger 58 % mindre energi sammenlignet med ældre modeller med traditionelt kompressordesign
  • Ergonomiske håndtag, hængsler, som ikke sidder i vejen, og store gennemsigtige akryllåg giver nem adgang til platformen med mindre belastning af hånd og håndled
  • Konstrueret til at fungere på et reduceret støjniveau og med kompressorfrit design
  • Kompatibel med en bred vifte af klemmer, stativer, bakker og klæbemåtter, der kan rumme de fleste beholdertyper (se brugervejledningen eller brochuren for varenumre og anbefalinger til montering)
garanti
Standardgarantien omfatter 2 år for arbejdskraft, 5 år for reservedele og 10 år for drivmekanismen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 25 mm
Bæreevne (metrisk) 32 kg
Hastighedsområde 15 til 525 rpm
Elektriske krav 100–240 V, 50/60 Hz
Spænding 100–240 V, 50/60 Hz
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 60 °C
Rotation Orbital
Produkttype Rysteapparat
Bæreevne (engelsk) 70.5 lb.
Certificeringer/compliance CE-certifikat, UL (Canada/USA) fil E311968, UK-mærke
Dimensioner (LxB) Platform 18 x 18 tommer
Dimensioner (L x B x H) 30,3 x 22,4 x 21,7 tommer
Model- Solaris SK4000 R
Vise Berøringsskærm
Inkluderer Platform, Clamp Starter Kit
Garanti og servicetilbud Standardgarantien omfatter 2 år for arbejdskraft, 5 år for reservedele og 10 år for drivmekanismen
Kølet CFC-fri