Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tilbehør til Solaris™ 2000 og 4000 Open Air Orbital Shakers
Artikelnummer. 17881905 Shop alle Thermo Scientific produkter
Produkttype:
Dual Stack Universal Platform
Dual Stack Universal Platform Upgrade Kit
Klemmesæt
Platform reservedelssæt
Skruetrækker
Sæt med O-ringe
Universal platform
Universalplatform
Til brug med (udstyr):
Solaris 2000
Solaris 2000 og 4000
Solaris 4000
Solaris Friluftshakere, Solaris Temperaturkontrollerede shakers, MaxQ 6000 shakere
Dimensioner (L x B):
6 x 6 tommer.
260 x 25 mm
12 x 14 tommer
18 x 18 tommer
18 x 24 tommer.
18 x 30 tommer
36 x 24 tommer.
250 x 150 mm
Artikelnummer. 17881905
Brand: Thermo Scientific™ 75004131
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bland og match en række forskellige laboratorieartikler på en enkelt platform med fleksibel Thermo Scientific™ Solaris™ Shaker universelle platforme og klemmer.
Bland og match en række forskellige laboratorieartikler på en enkelt platform med fleksibel Thermo Scientific™ Solaris™ Shaker universelle platforme og klemmer. Med enestående innovation, pålidelighed og nøjagtighed er dette tilbehør det optimale valg til et travlt laboratorium.
Bland og match en række forskellige laboratorieartikler på en enkelt platform med fleksibel Thermo Scientific™ Solaris™ Shaker universelle platforme og klemmer. Med enestående innovation, pålidelighed og nøjagtighed er dette tilbehør det optimale valg til et travlt laboratorium. Vælg en platform og klemmekonfiguration, der bedst passer til din applikation, uanset om du har brug for en enkelt beholdertype og størrelse.
Certificeringer
UL, cUL, CE
garanti
1 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Skruetrækker
Dimensioner (L x B) 260 x 25 mm
Til brug med (udstyr) Solaris Friluftshakere, Solaris Temperaturkontrollerede shakers, MaxQ 6000 shakere