Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tilbehør til Solaris™ 2000 og 4000 Open Air Orbital Shakers
Shop alle Thermo Scientific produkterBeschreibung
Bland og match en række forskellige laboratorieartikler på en enkelt platform med fleksibel Thermo Scientific™ Solaris™ Shaker universelle platforme og klemmer. Med enestående innovation, pålidelighed og nøjagtighed er dette tilbehør det optimale valg til et travlt laboratorium.
Maksimer kapaciteten på Thermo Scientific™ Solaris Orbital Shakers med universelle platforme og en række klemmer, der passer til de fleste fartøjer.
Zertifizierungen
UL, cUL, CE
Garantie
1 år
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttype | Universal platform |
| Certificeringer/compliance | Analysecertifikat (COA), overensstemmelsescertifikat (COC) |
| Dimensioner (L x B) | 18 x 24 tommer. |
| Længde (engelsk) platform | 18 tommer |
| Længde (metrisk) platform | 457.2 mm |
| Bredde (engelsk) platform | 24 tommer |
| Bredde (metrisk) platform | 610 mm |
| Model- | Solaris Shakers |
| Til brug med (udstyr) | Solaris 2000 |
| Inkluderer | Platform |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.