Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tilbehør til Solaris™ 2000 og 4000 Open Air Orbital Shakers
Artikelnummer. 16211581 Shop alle Thermo Scientific produkter
Produkttype:
Dual Stack Universal Platform
Dual Stack Universal Platform Upgrade Kit
Klemmesæt
Platform reservedelssæt
Skruetrækker
Sæt med O-ringe
Universal platform
Universalplatform
Til brug med (udstyr):
Solaris 2000
Solaris 2000 og 4000
Solaris 4000
Solaris Friluftshakere, Solaris Temperaturkontrollerede shakers, MaxQ 6000 shakere
Dimensioner (L x B):
6 x 6 tommer.
260 x 25 mm
12 x 14 tommer
18 x 18 tommer
18 x 24 tommer.
18 x 30 tommer
36 x 24 tommer.
250 x 150 mm
Artikelnummer. 16211581
Brand: Thermo Scientific™ SK0101
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bland og match en række forskellige laboratorieartikler på en enkelt platform med fleksibel Thermo Scientific™ Solaris™ Shaker universelle platforme og klemmer.
Bland og match en række forskellige laboratorieartikler på en enkelt platform med fleksibel Thermo Scientific™ Solaris™ Shaker universelle platforme og klemmer. Med enestående innovation, pålidelighed og nøjagtighed er dette tilbehør det optimale valg til et travlt laboratorium.
Maksimer kapaciteten på Thermo Scientific™ Solaris Orbital Shakers med universelle platforme og en række klemmer, der passer til de fleste fartøjer.
Certificeringer
UL, cUL, CE
garanti
1 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Platform reservedelssæt
Dimensioner (L x B) 6 x 6 tommer.
Til brug med (udstyr) Solaris 4000
Inkluderer Platformskruer, værktøj, gevindlås