Få mere at vide
Thermo Scientific™ Solaris 2000 R Small Incubated and Refrigerated Benchtop Orbital Shaker
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific Solaris Incubated and Refrigerated Benchtop Shaker kombinerer et ergonomisk design med afgørende funktionsforbedringer såsom Peltier-kølere, et forseglet elektronisk system, programmerbart display og et platformsdesign, der er let at rengøre.
Den tredobbelte excentriske drivmekanisme, der er konstrueret til at fungere med et reduceret støjniveau, er bygget med gennemprøvet teknologi til understøtning af tunge belastninger og konstant opretholdelse af en ensartet præstation. Bæltet er vedligeholdelsesfrit og konstrueret til at holde hele rysteapparatets levetid, og selve rystemekanismen leveres med en brancheførende garanti.
Intuitiv berøringsskærm
- Opret, download og del op til 99 programmer på tværs af flere enheder for bedre effektivitet og reproducerbarhed i laboratoriet
- Berøringsskærm i fuld farve er let at læse, hvilket giver mulighed for klart overblik over hastigheden, temperaturen og køretider på afstand
- Brugergrænsefladen har 10 valgfri sprog
- Indbygget orbitalberegner hjælper med at konvertere protokoller, der designet med forskellige baner, og estimere den hastighed, der skal til for at opnå lignende resultater
Effektiv og pålidelig drift
- Pålidelig, kraftig tredobbelt excentrisk drivmekanisme giver tidsindstillet eller kontinuerlig 24-timers drift til jævn og ensartet rystning af store eller ujævne belastninger
- Sensor for ubalanceret belastning stopper platformens bevægelse, når der opfanges overdreven vibration, og visuelle/akustiske alarmer aktiveres, indtil tilstanden rettes
- Blød start-funktion eliminerer pludselige start og stop, sprøjt fra beholdere eller befugtning af lukninger
- Markedsledende garanti: 2 år for arbejdskraft, 5 år for reservedele og 10 år for drivmekanisme
Kompatibel med GLP/GMP-miljøer
- Adgangskontrol og historisk overvågning af advarsler, alarmer og interaktionslogfiler giver større sikkerhed og reproducerbarhed
- USB- og Ethernet-forbindelser til overvågning og dataoutput
- Forseglet elektroniksystem for at minimere partikeldannelse og reducere kontamination
- Afrundede hjørner, platforme, der er lette at fjerne, og et forseglet motor- og rystehus beskytter drivmekanismen mod skadeligt spild, forenkler rengøringen og kontrollerer forurening
Forbedret brugeroplevelse
- Solaris Incubated and Refrigerated Benchtop Shaker bruger kølemiddelfri, miljøvenlig Peltier-køling, som bruger 58 % mindre energi sammenlignet med ældre modeller med traditionelt kompressordesign
- Ergonomiske håndtag, hængsler, som ikke sidder i vejen, og store gennemsigtige akryllåg giver nem adgang til platformen med mindre belastning af hånd og håndled
- Konstrueret til at fungere på et reduceret støjniveau og med kompressorfrit design
- Kompatibel med en bred vifte af klemmer, stativer, bakker og klæbemåtter, der kan rumme de fleste beholdertyper (se brugervejledningen eller brochuren for varenumre og anbefalinger til montering)
garanti
Standardgarantien omfatter 2 år for arbejdskraft, 5 år for reservedele og 10 år for drivmekanismen
Tekniske data
Tekniske data
| Orbit | 25 mm |
| Bæreevne (metrisk) | 16 kg |
| Hastighedsområde | 15 til 525 rpm |
| Elektriske krav | 100–240 V, 50/60 Hz |
| Spænding | 100–240 V, 50/60 Hz |
| Temperaturområde (metrisk) | 5 °C til 60 °C |
| Rotation | Orbital |
| Produkttype | Rysteapparat |
| Bæreevne (engelsk) | 35 lb. |
| Certificeringer/compliance | CE-certifikat, UL (Canada/USA) fil E311968, UK-mærke |
| Vis mere |