Få mere at vide
Solanidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Solanidine (Solatubine) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H43NO/c1-16-5-8-23-17(2)25-24(28(23)15-16)14-22-20-7-6-18-13-19(29)9-11-26(18,3)21(20)10-12-27(22,25)4/h6,16-17,19-25,29H,5,7-15H2,1-4H3/t16-,17+,19-,20+,21-,22-,23+,24-,25-,26-,27-/m0/s1 |
| Formel vægt | 397.3345 |
| Procent renhed | >95% |