missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Solanesyl Bromide, TRC

Artikelnummer. 30410406
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30410406 25 mg
30410078 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30410406 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS67652025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 52610-77-2
Molekylær formel C45H73Br
Molekylvægt (g/mol) 693.97
Synonym trans-Solanesyl Bromide, (2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E,30E)-1-Bromo-3,7,11,15,19,23,27,31,35-nonamethyl-, 2,6,10,14,18,22,26,30,34-hexatriacontanonaene
IUPAC navn (2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E,30E)-1-bromo-3,7,11,15,19,23,27,31,35-nonamethylhexatriaconta-2,6,10,14,18,22,26,30,34-nonaene
SMIL CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\CBr)\C)\C)\C)\C)\C)\C)\C)\C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Solanesyl Bromide
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C45H73Br/c1-37(2)19-11-20-38(3)21-12-22-39(4)23-13-24-40(5)25-14-26-41(6)27-15-28-42(7)29-16-30-43(8)31-17-32-44(9)33-18-34-45(10)35-36-46/h19,21,23,25,27,29,31,33,35H,11-18,20,22,24,26,28,30,32,34,36H2,1-10H3/b38-21+,39-23+,40-25+,41-27+,42-29+,43-31+,44-33+,45-35+
Formel vægt 692.4896
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.