missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Solabegron Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30416762
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30416762 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30416762 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6765101MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Solabegron Hydrochloride
CAS 451470-34-1
Molekylær formel C23H23ClN2O3.HCl
Mængde 1 mg
Synonym 3'-[[2-[[(2R)-2-(3-Chlorophenyl)-2-hydroxyethyl]amino]ethyl]amino]-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic Acid Hydrochloride, 3'-[[2-[[(2R)-2-(3-Chlorophenyl)-2-hydroxyethyl]amino]ethyl]amino]-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic Acid Monohydrochloride, (R)-3'-((2-((2-(3-Chlorophenyl)-2-hydroxyethyl)amino)ethyl)amino)-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic Acid Hydrochloride, GW 427353B
InChI formel InChI=1S/C23H23ClN2O3.ClH/c24-20-8-2-6-18(13-20)22(27)15-25-10-11-26-21-9-3-5-17(14-21)16-4-1-7-19(12-16)23(28)29;/h1-9,12-14,22,25-27H,10-11,15H2,(H,28,29);1H/t22-;/m0./s1
SMIL Cl.O[C@@H](CNCCNc1cccc(c1)c2cccc(c2)C(=O)O)c3cccc(Cl)c3
IUPAC navn 3-[3-[2-[[(2R)-2-(3-chlorophenyl)-2-hydroxyethyl]amino]ethylamino]phenyl]benzoic acid;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 447.4
Formel vægt 446.1164
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.